Principaux documents
SML3411
Sigma-Aldrich
LY2828360
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-9H-purine, LY 2828360
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H27ClN6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)c2[n](c4nc(nc(c4n2)N5CCN(CC5)C)C)C3CCOCC3
InChI
1S/C22H27ClN6O/c1-15-24-21(28-11-9-27(2)10-12-28)19-22(25-15)29(16-7-13-30-14-8-16)20(26-19)17-5-3-4-6-18(17)23/h3-6,16H,7-14H2,1-2H3
Clé InChI
UCMNDPDJRSEZPL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
LY2828360 is a potent and selective slowly acting G protein-biased CB2 cannabinoid agonist that inhibits cAMP accumulation and activates ERK1/2 signaling while failing to recruit arrestin. LY2828360 suppress chemotherapy-induced neuropathic pain created by paclitaxel without producing tolerance in mice.
Potent and selective slowly acting G protein-biased CB2 cannabinoid agonist
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable