SML2352
Aramchol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3β,5β,7α12α)-7,12-Dihydroxy-3-[(1-oxoeicosyl)amino]cholan-24-oic acid, 3β-arachidyl-amido, 7α-12α-dihydroxy, 5β-cholan-24-oic acid, Arachidyl amido cholanoic acid, C20-FABAC
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(N[C@@H]1C[C@](C[C@@H](O)[C@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])[C@]3(C)CC1)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable