SML2703
BAY-293
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6,7-Dimethoxy-2-methyl-N-[(R)-1-(4-{2-[(methylamino)methyl]phenyl}thien-2-yl)ethyl]quinazolin-4-amine, BAY 293, BAY293
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -85.0 to -103.0°, c = 1.0 in DMSO
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](C1=CC(C2=CC=CC=C2CNC)=CS1)NC3=C4C=C(C(OC)=CC4=NC(C)=N3)OC
InChI
1S/C25H28N4O2S/c1-15(24-10-18(14-32-24)19-9-7-6-8-17(19)13-26-3)27-25-20-11-22(30-4)23(31-5)12-21(20)28-16(2)29-25/h6-12,14-15,26H,13H2,1-5H3,(H,27,28,29)/t15-/m1/s1
Clé InChI
WEGLOYDTDILXDA-OAHLLOKOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable