86339
Sodium taurocholate hydrate
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Taurocholic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
ox bile
synthetic
Niveau de qualité
Description
anionic
Pureté
≥97.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +23±1°, c = 3% in H2O (dry matter)
Poids mol.
537.68 g/mol (anhydrous basis)
Impuretés
≤1% taurine
≤2% cholic acid
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Clé InChI
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable