Y0001403
Vigabatrin impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(2RS)-2-Aminobut-3-enyl]propanedioic acid
201,00 $
About This Item
201,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
vigabatrin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(CC(C(=O)O)C(=O)O)C=C
InChI
1S/C7H11NO4/c1-2-4(8)3-5(6(9)10)7(11)12/h2,4-5H,1,3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
AIFHTSLGFACKRW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable