Principaux documents
SML2565
Sigma-Aldrich
MLS6585
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CID 2886111, N-(6-tert-butyl-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)pyridine-4-carboxamide
5 MG
137,00 $
25 MG
554,00 $
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
137,00 $
25 MG
554,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.47
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3ccncc3)C(=O)N)CCC(C2)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H23N3O2S/c1-19(2,3)12-4-5-13-14(10-12)25-18(15(13)16(20)23)22-17(24)11-6-8-21-9-7-11/h6-9,12H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,20,23)(H,22,24)
Clé InChI
IMEICQDRTCGLFX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CID 2886111 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than other D1 PAMs such as DETQ and compound B.
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than DETQ and compound B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable