5.08839
BIBR1532
≥98% (HPLC), solid, telomerase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532, BIBR 1532, BIBR-1532
247,00 $
About This Item
247,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532,
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
93 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(c3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)\C=C(/C)\c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C21H17NO3/c1-14(16-11-10-15-6-2-3-7-17(15)13-16)12-20(23)22-19-9-5-4-8-18(19)21(24)25/h2-13H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b14-12+
Clé InChI
PGFQXGLPJUCTOI-WYMLVPIESA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Teomerase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Pascolo, E., et al. 2002. J. Biol. Chem.277,15566.
Nakashima, M., et al. 2013. J. Biol. Chem.288, 33171.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable