SML2500
Senicapoc
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-fluoro-α-(4-fluorophenyl)-α-phenyl-Benzeneacetamide, ICA 17043
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N)C(C1=CC=C(F)C=C1)(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H15F2NO/c21-17-10-6-15(7-11-17)20(19(23)24,14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(22)13-9-16/h1-13H,(H2,23,24)
Clé InChI
SCTZUZTYRMOMKT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable