U8881
UCL 1684 ditrifluoroacetate hydrate
Synonyme(s) :
6,12,19,20,25,26-hexahydro- 5,27:13,18:21,24-Trietheno-11,7-metheno-7H-dibenzo[b,m][1,5,12,16]tetraazacyclotricosine-5,13-diium ditrifluoroacetate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Couleur
white to off-white
Niveau de qualité
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Chaîne SMILES
[H]O[H].FC(F)(C(O)=O)F.FC(F)(C(O)=O)F.C12=CC=CC=C1C(NCC3=CC=C(CNC4=CC=[N+](C5)C6=C4C=CC=C6)C=C3)=CC=[N+]2CC7=CC=CC5=C7
InChI
1S/C34H28N4.2C3H3F3O2.H2O/c1-3-10-33-29(8-1)31-16-18-37(33)23-27-6-5-7-28(20-27)24-38-19-17-32(30-9-2-4-11-34(30)38)36-22-26-14-12-25(13-15-26)21-35-31;2*4-3(5,6)1-2(7)8;/h1-20H,21-24H2;2*1H2,(H,7,8);1H2/b35-31+,36-32+;;;
Clé InChI
YROHEYZVNZITJN-DDVHGCDCSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable