SML2419
GSK690
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-4-(5-(Pyrrolidin-3-ylmethoxy)-2-(p-tolyl)pyridin-3-yl) benzonitrile), (R)-4-(5-(Pyrrolidin-3-ylmethoxy)-2-p-tolylpyridin-3-yl)benzonitrile, 4-(2-(4-Methylphenyl)-5-((3R)-3-pyrrolidinylmethoxy)-3-pyridinyl)benzonitrile, GSK 354, GSK 690, GSK-354, GSK-690, GSK354
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CC1=CC=C(C2=CC(OC[C@H]3CNCC3)=CN=C2C4=CC=C(C)C=C4)C=C1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable