Principaux documents
SML2360
Sigma-Aldrich
LX-4
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, [[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid 2-[[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H19N5O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
565.62
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint yellow to dark brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(nc1Sc3c(cc(cc3)\C=N\NC(=O)CN4c5c(cccc5)C(=O)c6c4cccc6)[N+](=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C29H19N5O4S2/c35-27(17-33-22-10-4-1-7-19(22)28(36)20-8-2-5-11-23(20)33)32-30-16-18-13-14-26(24(15-18)34(37)38)40-29-31-21-9-3-6-12-25(21)39-29/h1-16H,17H2,(H,32,35)/b30-16+
Clé InChI
HUHDFULZZUYTIU-OKCVXOCRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
LX-4 is a cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that derepress a subset of endogenous genes repressed by DNA methylation.
cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable