SML1944
Bz-423
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Chloro-1,3-dihydro-5-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-(2-naphthalenylmethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=C(O)C=C3)=NC(CC4=CC=C(C=CC=C5)C5=C4)C(N2C)=O)=C1
InChI
1S/C27H21ClN2O2/c1-30-25-13-10-21(28)16-23(25)26(19-8-11-22(31)12-9-19)29-24(27(30)32)15-17-6-7-18-4-2-3-5-20(18)14-17/h2-14,16,24,29H,15H2,1H3
Clé InChI
IJEUIRDNQUQMFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable