SML1866
KIN1408
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-((4-(Difluoromethoxy)phenyl)(5-methoxybenzo[d]thiazol-2-ylamino)methyl)quinolin-8-ol, 7-[[4-(Difluoromethoxy)phenyl][(5-methoxy-2-benzothiazolyl)amino]methyl]-8-quinolinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C(N=CC=C1)=C1C=C2)=C2C(C3=CC=C(OC(F)F)C=C3)NC4=NC5=C(S4)C=CC(OC)=C5
Clé InChI
YSGBFDHVEQJPPX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable