SML1843
Kurarinone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-Kurarinone, (2S)-2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-5-methoxy-8-[(2R)-5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-yl]-4H-1-benzopyran-4-one, Marini
252,00 $
About This Item
252,00 $
Produits recommandés
Source biologique
(isolated from Caragana sinica)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC([C@H](CC=C(C)C)CC1=C2C(C(C[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3O)O2)=O)=C(OC)C=C1O)=C
InChI
1S/C25H28O6/c1-13(2)5-6-15(14(3)4)9-18-20(28)11-21(29)24-22(30)12-23(31-25(18)24)17-8-7-16(26)10-19(17)27/h5,7-8,10-11,15,23,26-29H,3,6,9,12H2,1-2,4H3
Clé InChI
XRYVAQQLDYTHCL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable