SMB00368
Schisandrin A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Schisandrin A, Deoxyschizandrin, Dimethylgomisin J, Schizandrin A, Deoxyschisandrin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](C1)[C@H](C)CC2=C(C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
Clé InChI
JEJFTTRHGBKKEI-OKILXGFUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable