Principaux documents
SML1543
Sigma-Aldrich
Apratastat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3S)-N-Hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxy-2-butyn-1-yl)oxy]phenyl]sulfonyl]-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide, (3S)-N-Hydroxy-4-[[4-[(4-hydroxy-2-butynyl)oxy]phenyl]sulfonyl]-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide, TMI 005, TMI-005
5 MG
316,00 $
25 MG
1 010,00 $
316,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
316,00 $
25 MG
1 010,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H22N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
316,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(N1CCSC(C)(C)[C@@H]1C(NO)=O)(C2=CC=C(OCC#CCO)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O6S2/c1-17(2)15(16(21)18-22)19(9-12-26-17)27(23,24)14-7-5-13(6-8-14)25-11-4-3-10-20/h5-8,15,20,22H,9-12H2,1-2H3,(H,18,21)/t15-/m0/s1
Clé InChI
MAVDNGWEBZTACC-HNNXBMFYSA-N
Description générale
Apratastat is one of the thiomorpholine sulfonamide hydroxymate selective inhibitors of ADAM17 (a disintegrin and metalloproteinase).[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Apratastat (TMI-005) is an orally active, potent and selective dual inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17/ TACE) and matrix metalloprotease (MMP).
Apratastat is an orally active, potent and selective dual inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17/ TACE) and matrix metalloprotease (MMP).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bridget M Ford et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 305(3), F323-F332 (2013-05-17)
Matrix protein accumulation is a prominent feature of diabetic nephropathy that contributes to renal fibrosis and decline in renal function. The pathogenic mechanisms of matrix accumulation are incompletely characterized. We investigated if the matrix metalloprotease a disintegrin and metalloprotease1 7
Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of apratastat: a population-based approach.
Shu C et al
Journal of Clinical Pharmacology, 51(4), 472-481 (2011)