SML0246
Tirofiban hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
L 700462, MK 383, N-(butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -10 to -18° (c=1, MeOH)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC([C@@H](NS(CCCC)(=O)=O)CC1=CC=C(C=C1)OCCCCC2CCNCC2)=O.Cl.O
InChI
1S/C22H36N2O5S.ClH.H2O/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18;;/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26);1H;1H2/t21-;;/m0../s1
Clé InChI
HWAAPJPFZPHHBC-FGJQBABTSA-N
Informations sur le gène
human ... ITGA2B(3674) , ITGB3(3690)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable