Principaux documents
SML1191
Sigma-Aldrich
CX516
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Piperidinyl-6-quinoxalinyl-methanone, 6-(Piperidin-1-ylcarbonyl)quinoxaline, BDP-12;, CX-516
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC2=NC=CN=C2C=C1)N3CCCCC3
InChI
1S/C14H15N3O/c18-14(17-8-2-1-3-9-17)11-4-5-12-13(10-11)16-7-6-15-12/h4-7,10H,1-3,8-9H2
Clé InChI
ANDGGVOPIJEHOF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CX516 is a positive allosteric modulator at AMPA receptor that inhibits the deactivation of AMPA receptors. CX-516 is a nootropic and ampakine agent.
Autres remarques
Air sensitive
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable