15307
Chloral hydrate
≥99%
Synonyme(s) :
Trichloroacetaldehyde hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV
Impuretés
chlor alcoholate, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents Toluene, Chloroform, Benzene, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% non-volatile matter
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
pH
2.8-5.5 (20 °C, 10%)
Pf
57 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
Chaîne SMILES
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
Clé InChI
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?