SML1026
Lasofoxifene tartrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-cis-6-Phenyl-5-[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol tartrate, (5R,6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-phenyl-5-[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]-2-naphthalenol tartrate, CP-336,156 tartrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(C(CC[C@@H]2C3=CC=CC=C3)=C1)[C@H]2C4=CC=C(OCCN5CCCC5)C=C4.O=C(O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C28H31NO2.C4H6O6/c30-24-11-15-27-23(20-24)10-14-26(21-6-2-1-3-7-21)28(27)22-8-12-25(13-9-22)31-19-18-29-16-4-5-17-29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-3,6-9,11-13,15,20,26,28,30H,4-5,10,14,16-19H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t26-,28+;1-,2-/m10/s1
Clé InChI
INEHJXCWEVNEDZ-LUDNRVPPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable