Principaux documents
SML0813
Sigma-Aldrich
BRD56491
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-Methylphenyl)-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-(4-Methylphenyl)-4H-naphtho[1,2-b]pyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.32
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death.
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death. However, combining BRD56491 with nontoxic doses of the glutathione synthesis inhibitor L-buthionine sulfoximine did lead to cell death in a variety of cancer cell lines. BRD56491 can be used to create a more oxidizing cell state and aid in studies of cancer cell lines resilient to induced increases in ROS levels.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable