SML0826
FH1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
BRD-K4477, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bis-acetamide, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)diacetamide, NSC 12407
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(20)18-16-7-3-14(4-8-16)11-15-5-9-17(10-6-15)19-13(2)21/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
Clé InChI
OEXMNSOPAKOPEF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable