As listed in the 'PROPERTIES' section, this product can be solubilized at 15 mg/mL in DMSO.
SML0590
Isorhapontigenin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)- 3′-methoxy-3,4′,5-stilbenetriol, (E)-5-[2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, 3′-Methoxyresveratrol, Isorhapotigenin, Isorhapotogenin
130,00 $
About This Item
130,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-19-15-8-10(4-5-14(15)18)2-3-11-6-12(16)9-13(17)7-11/h2-9,16-18H,1H3/b3-2+
Clé InChI
ANNNBEZJTNCXHY-NSCUHMNNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
-
What is the recommended diluent for isorhapontigenin