SML0808
JIB-04
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-N-(5-Chloro-pyridin-2-yl)-N′-(phenyl-pyridin-2-yl-methylene)-hydrazine
143,00 $
About This Item
143,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cnc(cc1)N\N=C(\c3ncccc3)/c2ccccc2
InChI
1S/C17H13ClN4/c18-14-9-10-16(20-12-14)21-22-17(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-11-19-15/h1-12H,(H,20,21)/b22-17+
Clé InChI
YHHFKWKMXWRVTJ-OQKWZONESA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable