SML0774
SR 3677
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxamide., SR-3677, SR3677
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H24N4O4/c1-26(2)9-10-28-20-11-15(16-12-23-24-13-16)7-8-17(20)25-22(27)21-14-29-18-5-3-4-6-19(18)30-21/h3-8,11-13,21H,9-10,14H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,27)
Clé InChI
OQWZIAVXCYIZNN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable