Principaux documents
SML0708
Sigma-Aldrich
BMS-182874 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(Dimethylamino)-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, BMS182874, N-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H19N3O3S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.88
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O3S.ClH/c1-11-12(2)18-23-17(11)19-24(21,22)16-10-6-7-13-14(16)8-5-9-15(13)20(3)4;/h5-10,19H,1-4H3;1H
Clé InChI
UZZFRNZGYDOBAO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BMS-182874 is a potent selective nonpeptide endothelin ETA receptor antagonist. BMS-182874 is 1000-fold selective for ETA over ETA B receptors with a Ki of 48 nM for ETA receptors vs >50 μM for ETB.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable