Principaux documents
358657
Sigma-Aldrich
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
99%
Synonyme(s) :
N-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimide, N-Maleoyl-β-alanine N′-hydroxysuccinimide ester, N-Maleoyl-β-alanine N-hydroxysuccinimide ester, N-Succinimidyl 3-maleimidopropionate, BMPS
25 MG
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
253,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.21
Beilstein:
1492578
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
168-170 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
NHS ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
Clé InChI
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tomoharu Takeuchi et al.
Carbohydrate research, 412, 50-55 (2015-05-31)
Galactoseβ1-4fucose (Galβ1-4Fuc) is a unique disaccharide unit that has been found only in the N-glycans of protostomia. We demonstrated that this unit has a role as an endogenous ligand for Caenorhabditis elegans galectins. This unit is also recognized by fungal
Tao Zou et al.
Journal of biotechnology, 214, 147-155 (2015-10-04)
We prepared and characterized polymersomes functionalized with nanobodies (VHHs) on the basis of biocompatible, biodegradable and FDA-approved poly(ethylene glycol)-block-poly(ϵ-caprolactone) (PEG-b-PCL). Fluorescein isothiocyanate (FITC) and N-beta-maleimidopropyl-oxysuccinimide ester were allowed reacting with H2N-PEG-b-PCL to produce FITC and maleimide (Mal) functionalized copolymers, Mal-PEG-b-PCL