SML0683
JNJ-40418677
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(S)-(3,5-Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phenyl)-4-methylpentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Auteur
Johnson & Johnson
Maladie(s) pertinente(s)
Alzheimer′s disease
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable