SML1708
JNJ-47965567
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Phenylthio)-N-[[tetrahydro-4-(4-phenyl-1-piperazinyl)-2H-pyran-4-yl]methyl]-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCC1(CCOCC1)N2CCN(C3=CC=CC=C3)CC2)C4=CC=CN=C4SC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C28H32N4O2S/c33-26(25-12-7-15-29-27(25)35-24-10-5-2-6-11-24)30-22-28(13-20-34-21-14-28)32-18-16-31(17-19-32)23-8-3-1-4-9-23/h1-12,15H,13-14,16-22H2,(H,30,33)
Clé InChI
XREFXUCWSYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable