SML0542
SR 27417
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Faropafant, N,N-Dimethyl-N′-(3-pyridinylmethyl)-N′-[4-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-2-thiazolyl]-1,2-ethanediamine, N1,N1-Dimethyl-N2-(3-pyridinylmethyl)-N2-[4-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-2-thiazolyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(-c2csc(n2)N(CCN(C)C)Cc3cccnc3)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C28H40N4S/c1-19(2)23-14-24(20(3)4)27(25(15-23)21(5)6)26-18-33-28(30-26)32(13-12-31(7)8)17-22-10-9-11-29-16-22/h9-11,14-16,18-21H,12-13,17H2,1-8H3
Clé InChI
VVBFISAUNSXQGZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable