860501P
Avanti
C22 Ceramide (d18:1/22:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860501P, powder
Synonyme(s) :
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine
283,25 $
About This Item
283,25 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860501P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860501P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860501P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H79NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-40(44)41-38(37-42)39(43)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,35,38-39,42-43H,3-32,34,36-37H2,1-2H3,(H,41,44)/b35-33+/t38-,39+/m0/s1
Clé InChI
KEPQASGDXIEOIL-GLQCRSEXSA-N
Description générale
Application
- as a standard to measure ceramide concentrations in muscle tissue samples using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS2)[1]
- as a standard for the quantitation of sphingolipid metabolites[2]
- to study its effects on mitochondrial-to-cytosolic stress response (MCSR) induction[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit