Principaux documents
SML0446
Sigma-Aldrich
A-419259 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-[Trans-4-(4-methyl-1-piperazinyl)cyclohexyl]-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine trihydrochloride, A419259 trihydrochloride
5 MG
225,00 $
25 MG
908,00 $
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
225,00 $
25 MG
908,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H34N6O · 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)[C@H]2CC[C@@H](CC2)n3cc(-c4ccc(Oc5ccccc5)cc4)c6c(N)ncnc36
InChI
1S/C29H34N6O.3ClH/c1-33-15-17-34(18-16-33)22-9-11-23(12-10-22)35-19-26(27-28(30)31-20-32-29(27)35)21-7-13-25(14-8-21)36-24-5-3-2-4-6-24;;;/h2-8,13-14,19-20,22-23H,9-12,15-18H2,1H3,(H2,30,31,32);3*1H/t22-,23-;;;
Clé InChI
ALRMEQIQFCUAMR-KOONDFAVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
A-419259 is a potent inhibitor of Src family kinases.
A-419259 is a potent inhibitor of Src family kinases. IC50 values for src, lck, blk, csk, fyn and lyn range between 15 and 50 nM.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Src is the original member of a group of non-receptor protein-tyrosine kinases termed the Src family kinases (SFKs). Learn about the SFKs that, in humans, consist of eight members, a small group of atypical members, and two related kinases.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology