SML0432
Azilsartan
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[[2′-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl) [1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-{[2′-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, TAK-536
110,00 $
About This Item
110,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1nc2cccc(C(O)=O)c2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C5=NC(=O)ON5
InChI
1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32)
Clé InChI
KGSXMPPBFPAXLY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AGTR1(185)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.