SML1394
Olmesartan
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid, Olmesartan acid
208,00 $
About This Item
208,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C)(C)C1=C(C(O)=O)N(CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2)C(CCC)=N1
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
Clé InChI
VTRAEEWXHOVJFV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AGTR1(185)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable