Principaux documents
SML0317
Sigma-Aldrich
Aldi-2
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1-propanone hydrochloride
5 MG
94,40 $
94,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
94,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
94,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1F)C(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C12H16FNO2/c1-14(2)7-6-11(15)9-4-5-12(16-3)10(13)8-9/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
RNKMLXKYVDDHBX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Aldi-2 is a potent and specific covalent inhibitor of aldehyde dehydrogenases.
Aldi-2 is a potent and specific covalent inhibitor of aldehyde dehydrogenases. Apparently, Aldi-2 undergoes an enzyme-mediated β-elimination which generates a vinyl-ketone intermediate that covalently modifies the active site cysteine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable