SML0279
LG100268
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[1-(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)cyclopropyl]pyridine-5-carboxylic acid, AGN 192620, ALRT 268., CD 3127, LG268, LGD 100268, LGD 1268
148,00 $
About This Item
148,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1cc2c(cc1C3(CC3)c4ccc(cn4)C(O)=O)C(C)(C)CCC2(C)C
InChI
1S/C24H29NO2/c1-15-12-18-19(23(4,5)9-8-22(18,2)3)13-17(15)24(10-11-24)20-7-6-16(14-25-20)21(26)27/h6-7,12-14H,8-11H2,1-5H3,(H,26,27)
Clé InChI
SLXTWXQUEZSSTJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.