538927
15d-PGJ2
A metabolite of PGD₂that has recently been identified as a natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis in transfected NIH/3T3 cells and for PPARγ response element (PPRE) in CV-1 cells.
Synonyme(s) :
15d-PGJ2, Prostaglandin J₂, 15-Deoxy-Δ 12,14, PPAR Agonist VII, PPARγ Agonist VI
233,00 $
About This Item
233,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1\C(=C/C=C/CCCCC)\C(=O)C=C1
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
Clé InChI
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A natural ligand for PPARγ-dependent adipogenesis
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ricote, M., et al. 1998. Nature 391, 79.
Forman, B.M., et al. 1995. Cell 83, 803.
Kliewer, S.A., et al. 1995. Cell83, 813.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable