SML0047
MoTP
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
33N14, 4-(4-Morpholinobutylthio)phenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥80 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(SCCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C14H21NO2S/c16-13-3-5-14(6-4-13)18-12-2-1-7-15-8-10-17-11-9-15/h3-6,16H,1-2,7-12H2
Clé InChI
YHKNLUTUXZDOQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable