SMB01077
Poliothyrsoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Nigracin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
406.38
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-12-8-13(22)6-7-14(12)28-20-18(25)17(24)16(23)15(29-20)10-27-19(26)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15-18,20-25H,9-10H2/t15-,16-,17+,18-,20-/m1/s1
Clé InChI
FLROYCKIIJCTDY-BFMVXSJESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable