00740580
Quercitrin
primary reference standard
Synonyme(s) :
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside, 3-O-Rhamnosylquercetin, Quercetin 3-rhamnoside, Quercimelin, Quercitroside
867,00 $
About This Item
867,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Chaîne SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
Clé InChI
OXGUCUVFOIWWQJ-HQBVPOQASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide