SMB01059
Coatline B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
(2R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(3-β-D-glucopyranosyl-2,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-1-propanone (ACI)
546,00 $
About This Item
546,00 $
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
452.41
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c(ccc2O)C(=O)[C@H](O)Cc3cc(c(cc3)O)O)O)O)O)O)CO
Clé InChI
LNVWGAALAQOWHF-IUOSPEFCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable