SMB01075
Myrtucommulone B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
6,8-dihydroxy-2,2,4,4-tetramethyl-5-(2-methylpropanoyl)-9-propan-2-yl-9H-xanthene-1,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
414.49
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H30O6/c1-10(2)14-15-12(25)9-13(26)16(18(27)11(3)4)19(15)30-21-17(14)20(28)23(5,6)22(29)24(21,7)8/h9-11,14,25-26H,1-8H3
Clé InChI
AYAUOXWJIWVPSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable