SMB00608
Potassium clavulanate: silicon dioxide (1:1)
Synonyme(s) :
Potassium clavulanate: silicon dioxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear to slightly hazy
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Stockage et stabilité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable