B3412
Berberine hemisulfate salt
≥95%
Synonyme(s) :
Natural Yellow 18
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Solubilité
methanol: soluble
Chaîne SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.COc1ccc2cc3-c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8-c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC
InChI
1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
OJVABJMSSDUECT-UHFFFAOYSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.