Documents
SMB00312
Sigma-Aldrich
3-N-Butylphthalide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-N-Butylphthalide, 3-Butylphthalide, 3-N-butyl-phthalide, butylphthalide, n-Butylphthalide, 3-Butylisobenzofuran-1(3H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=CC=CC=C2C(CCCC)O1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
HJXMNVQARNZTEE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-N-Butylphthalide (NBP) is a compound found in Chinese celery seed extracts that can improve cognitive functions and may decrease Amyloid-beta levels in Alzheimer′s disease. NBP has antioxidant activities and may protect against oxidative/nitrosative stress, mitochondrial impairment and apoptosis.
Notes préparatoires
Centrifuge vial before use to aid in recovery of material.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable