Principaux documents
SMB00176
Sigma-Aldrich
3,4′-Dihydroxypropiophenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-(3-hydroxypropionyl)benzene
1 MG
645,00 $
645,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
645,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
645,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,10-11H,5-6H2
Clé InChI
LTEPZFZSPZASKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Suvi Sutela et al.
BMC plant biology, 9, 124-124 (2009-10-01)
The monolignol biosynthetic pathway interconnects with the biosynthesis of other secondary phenolic metabolites, such as cinnamic acid derivatives, flavonoids and condensed tannins. The objective of this study is to evaluate whether genetic modification of the monolignol pathway in silver birch