Principaux documents
72940
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrobenzoate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester, Ethyl p-nitrobenzoate
100 G
155,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
155,00 $
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Beilstein:
1912879
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
55-59 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
nitro
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Neil R Hartman et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 70(1), 182-188 (2014-07-11)
The clinical use of local anesthetic products to anesthetize mucous membranes has been associated with methemoglobinemia (MetHba), a serious condition in which the blood has reduced capacity to carry oxygen. An evaluation of spontaneous adverse event reporting of MetHba submitted