Principaux documents
SMB00101
Sigma-Aldrich
Clerodin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H34O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1C[C@H](OC(C)=O)[C@]2(COC(C)=O)[C@H](CCC[C@]23CO3)[C@@]1(C)[C@@H]4C[C@H]5C=CO[C@H]5O4
InChI
1S/C24H34O7/c1-14-10-20(30-16(3)26)24(13-28-15(2)25)18(6-5-8-23(24)12-29-23)22(14,4)19-11-17-7-9-27-21(17)31-19/h7,9,14,17-21H,5-6,8,10-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19+,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
CNIWQELMLPUFOS-NVSXQWMQSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable