Principaux documents
PHL83524
Mahanimbine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(+)-3,11-Dihydro-3,5-dimethyl-3-(4-methyl-3-penten-1-yl)pyrano[3,2-a]carbazole, Mahanimbin
10 MG
1 380,00 $
1 380,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 380,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 380,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
CC(C)=CCCC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)O1
InChI
1S/C23H25NO/c1-15(2)8-7-12-23(4)13-11-18-21-19(14-16(3)22(18)25-23)17-9-5-6-10-20(17)24-21/h5-6,8-11,13-14,24H,7,12H2,1-4H3
Clé InChI
HTNVFUBCWIYPJN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable