Principaux documents
SMB00053
Sigma-Aldrich
3-O-Demethylsulochrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
2-(2,6-dihydroxy-4-methylbenzoyl)-5-hydroxy-3-methoxybenzoate
1 MG
1 010,00 $
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
1 010,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C16H14O7/c1-7-3-10(18)14(11(19)4-7)15(21)13-9(16(22)23-2)5-8(17)6-12(13)20/h3-6,17-20H,1-2H3
Clé InChI
GIJDACMRFIMBET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable